Läs mer
Tiotropiumbromid EP-förorening F, Mikromol™
Beskrivning
Tiotropiumbromid EP-förorening F
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dithiophen-2-ylmethanone |
| CAS | 704-38-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dithiophen-2-ylmethanone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H6 O S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H |
| LEDER | O=C(c1cccs1)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | dihilfen-2-ylmetanon |
| Visa mer |