Läs mer
Tiotropium Bromide, MedChemExpress
Beskrivning
Tiotropium Bromide (BA679 BR) is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist that blocks the binding of the acetylcholine ligand and subsequent opening of the ligand-gated ion channel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiotropium Bromide |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 136310-93-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H22BrNO4S2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BA679 BR |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (63.50 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (52.92 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |