Läs mer
Tiotropium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiotropium Bromide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22NO4S2.BrH/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11-,12-,13+,16-,17+; |
| Formel vikt | 471.017 |