Läs mer
Tiotropium-d3 Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiotropium N-methyl-d3 bromide |
| CAS | 1127226-56-5 |
| Molekylformel | C19 D3 H19 N O4 S2 . Br |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane','7-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9-methyl-9-(methyl-d3)-','bromide (1:1)','(1α,2β,4β,5α,7β)-, Tiotropium-d3 Bromide, Tiotropium-(N-methyl-d3) bromide, (1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(2-Hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9-methyl-9-(methyl-d3)-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide, Tiotropium-D3 (N-methyl-D3) bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22NO4S2.BrH/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11-,12-,13+,16-,17+;/i1D3;/t11-,12-,13+,16-,17+,20?; |
| LEDER | [Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(O)(c4cccs4)c5cccs5 |
| IUPAC-namn | [(1R,2R,4S,5S)-9-methyl-9-(trideuteriomethyl)-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl] 2-hydroxy-2,2-bis(2-thienyl)acetate bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.435 |
| Formel vikt | 474.036 |