Läs mer
Tiotropium EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivning
Tiotropium EP Impurity E
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| CAS | 26447-85-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H10 O3 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. E (EP), Tiotropium Bromide Imp. E (EP), Methyl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity E, Tiotropium Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3S2/c1-14-10(12)11(13,8-4-2-6-15-8)9-5-3-7-16-9/h2-7,13H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(O)(c1cccs1)c2cccs2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| Visa mer |