Läs mer
Tioxolone, MedChemExpress
Produktkod. 16432199
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16432199 1 g
1 options
Produktkod. 16432199 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0483
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Tioxolone, a metalloenzyme carbonic anhydrase I inhibitor, is an anti-acne preparation.
Tioxolone, a metalloenzyme carbonic anhydrase I inhibitor, is an anti-acne preparation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tioxolone
CAS 4991-65-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H4O3S
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.64 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1OC2=CC(O)=CC=C2S1
Molekylvikt (g/mol) 168.17
Formel vikt 168.17
Procent renhet 98.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism