Läs mer
Axygen™ Automationstips för Agilent™ /Velocity11 och Bravo, 10 μL
Produktkod. 13427499 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13427499 10 μl Paket med 19200
1 options
Produktkod. 13427499 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer VT38410ULSRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54685.00 SEK
    42976.40 SEK / Paket med 19200
    Save 11708.60 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-04-2027
Lägg i varukorgen
Kompatibel med automatiserade vätskehanteringssystem. Axygen™ Automationstips för Agilent™ /Velocity11 och Bravo, 10 μL är icke-filtrerade, icke-sterila pipettspetsar i 384-brunnars ställ. Tillverkad av klar polypropyle under strikta kontroller för att säkerställa kvalitet. Fodralet innehåller 50 ställ (19 200 tips).
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller
  • Monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
  • Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • 384-brunnars ställ med ofiltrerade, icke-sterila pipettspetsar på 10 μL
  • Kompatibel med Agilent™ /Hastighet VPrep™ och Bravo 384ST, 96ST och 16ST huvud
Beställningsinfo
Minsta orderkvantitet är 10 fall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rena påståenden DNase, RNase Free
För användning med (applikation) Icke-pyrogen
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering, Rund
För användning med (utrustning) Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST