Läs mer
Sampling Systems™ Tips för PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter
Produktkod. 15809191 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
0,5 ml
0,75 ml
50 pmol RNA per reaktion
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809191
Brand: Sampling Systems™ 1030AT100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i stor utsträckning inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin runt om i världen. Sampling Systems™ Tips för PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter gör att en enda provtagare kan användas för att noggrant ta prov på en rad olika volymer.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Brett utbud av provstorlekar
  • Brett utbud av samplerlängder
  • Enkel att använda
  • En rad tips som låter en enda provtagare användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Specifikationer
Produkttyp Dricks
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
För användning med (applikation) Pulverprovtagning
Diameter (metrisk) 12.5 mm