Läs mer
Sampling Systems™ Tips för PowderThief Sampler 12,5 mm Diameter
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
0,5 ml
0,75 ml
50 pmol RNA per reaktion
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
- Brett utbud av provstorlekar
- Brett utbud av samplerlängder
- Enkel att använda
- En rad tips som låter en enda provtagare användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dricks |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| För användning med (applikation) | Pulverprovtagning |
| Diameter (metrisk) | 12.5 mm |