Läs mer
Sampling Systems™ Tips för PowderThief Sampler 19mm Diameter
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
8 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
- Brett utbud av provstorlekar
- Brett utbud av samplerlängder
- Enkel att använda
- En rad tips som låter en enda provtagare användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dricks |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Pulverprovtagning |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |