Läs mer
Sampling Systems™ Tips för PowderThief Sampler 32mm Diameter
Produktkod. 15879201 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15879201 100 ml Varje
15156852 20 ml Varje
15186852 25 ml Varje
15186862 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15879201 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1030DT100
Beräknad leverans: 04-01-2027
Används i stor utsträckning inom läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin runt om i världen. Sampling Systems™ Tips för PowderThief-provtagaren 32 mm diameter gör att en enda provtagare kan användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Brett utbud av provstorlekar
  • Brett utbud av samplerlängder
  • Enkel att använda
  • En rad tips som låter en enda provtagare användas för att noggrant ta ett urval av olika volymer
Specifikationer
Produkttyp Dricks
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 100 ml
För användning med (applikation) Pulverprovtagning
Diameter (metrisk) 32 mm