Läs mer
- Home
- Products
- Miljöprovtagare
- Partikelprovtagare
- Sampling Systems™ Tips för enhetsdoshylsprovtagare
Sampling Systems™ Tips för enhetsdoshylsprovtagare
Produktkod. 15809271 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Kapacitet (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,3 ml
0,4 ml
0,5 ml
0,6 ml
0,7 ml
0,8 ml
0,9 ml
1,0 ml
1,1 ml
1,2 ml
1,3 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,6 ml
1,7 ml
1,8 ml
1,9 ml
2 ml
2,1 ml
2,2 ml
2,3 ml
2,4 ml
2,5 ml
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
25 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15809271 | 45,5 mm | 0,4 ml | 6 mm | Varje |
| 15809281 | 31,5 mm | 1,4 ml | 8 mm | Varje |
| 15809291 | 11,5 mm | 2,4 ml | 8 mm | Varje |
| 15819271 | 41,5 mm | 0,5 ml | 6 mm | Varje |
| 15819281 | 29,5 mm | 1,5 ml | 8 mm | Varje |
| 15819291 | 9,5 mm | 2,5 ml | 8 mm | Varje |
| 15829271 | 38 mm | 0,6 ml | 6 mm | Varje |
| 15829281 | 27,5 mm | 1,6 ml | 8 mm | Varje |
| 15839271 | 34,5 mm | 0,7 ml | 6 mm | Varje |
| 15839281 | 25,5 mm | 1,7 ml | 8 mm | Varje |
| 15849271 | 30,5 mm | 0,8 ml | 6 mm | Varje |
| 15849281 | 23,5 mm | 1,8 ml | 8 mm | Varje |
| 15859271 | 26,5 mm | 0,9 ml | 6 mm | Varje |
| 15859281 | 21,5 mm | 1,9 ml | 8 mm | Varje |
| 15869271 | 22,5 mm | 1,0 ml | 6 mm | Varje |
| 15869281 | 19,5 mm | 2 ml | 8 mm | Varje |
| 15879261 | 54 mm | 0,1 ml | 6 mm | Varje |
| 15879271 | 18,5 mm | 1,1 ml | 6 mm | Varje |
| 15879281 | 17,5 mm | 2,1 ml | 8 mm | Varje |
| 15889261 | 52,5 mm | 0,2 ml | 6 mm | Varje |
| 15889271 | 14,5 mm | 1,2 ml | 6 mm | Varje |
| 15889281 | 15,5 mm | 2,2 ml | 8 mm | Varje |
| 15899261 | 49 mm | 0,3 ml | 6 mm | Varje |
| 15899271 | 35,5 mm | 1,3 ml | 8 mm | Varje |
| 15899281 | 13,5 mm | 2,3 ml | 8 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15809271
Leverantör
Sampling Systems™
Leverantörsnummer
1500W04
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- För provtagning av små volymer pulver och granulat.
- Kemiskt resistent 316L rostfritt stålkonstruktion.
- Olika provstorlekar kan tas med samma provtagare
- Tips för användning med provtagningskammare av typ 1 eller typ 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagningsspets för enhetsdoshylsa |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 0,4 ml |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 45,5 mm |