Läs mer
Sampling Systems™ Tips för enhetsdoshylsprovtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Kapacitet (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,3 ml
0,4 ml
0,5 ml
0,6 ml
0,7 ml
0,8 ml
0,9 ml
1,0 ml
1,1 ml
1,2 ml
1,3 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,6 ml
1,7 ml
1,8 ml
1,9 ml
2 ml
2,1 ml
2,2 ml
2,3 ml
2,4 ml
2,5 ml
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För provtagning av små volymer pulver och granulat.
- Kemiskt resistent 316L rostfritt stålkonstruktion.
- Olika provstorlekar kan tas med samma provtagare
- Tips för användning med provtagningskammare av typ 1 eller typ 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagningsspets för enhetsdoshylsa |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 1,6 ml |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 27,5 mm |