Läs mer
Sampling Systems™ Tips för enhetsdoshylsprovtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
9.5 mm
11.5 mm
13.5 mm
14.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
18.5 mm
19.5 mm
21.5 mm
22.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
26.5 mm
27.5 mm
29.5 mm
30.5 mm
31.5 mm
34.5 mm
35.5 mm
38 mm
41.5 mm
45.5 mm
49 mm
52.5 mm
54 mm
Kapacitet (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.4 mL
0.5 mL
0.6 mL
0.7 mL
0.8 mL
0.9 mL
1.0 mL
1.1 mL
1.2 mL
1.3 mL
1.4 mL
1.5 mL
1.6 mL
1.7 mL
1.8 mL
1.9 mL
2 mL
2.1 mL
2.2 mL
2.3 mL
2.4 mL
2.5 mL
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För provtagning av små volymer pulver och granulat.
- Kemiskt resistent 316L rostfritt stålkonstruktion.
- Olika provstorlekar kan tas med samma provtagare
- Tips för användning med provtagningskammare av typ 1 eller typ 2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provtagningsspets för enhetsdoshylsa |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 0.8 mL |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 30.5 mm |