Läs mer
Sampling Systems™ Tips för enhetsdoshylsprovtagare
Produktkod. 15889271 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Kapacitet (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,3 ml
0,4 ml
0,5 ml
0,6 ml
0,7 ml
0,8 ml
0,9 ml
1,0 ml
1,1 ml
1,2 ml
1,3 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,6 ml
1,7 ml
1,8 ml
1,9 ml
2 ml
2,1 ml
2,2 ml
2,3 ml
2,4 ml
2,5 ml
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15889271 14,5 mm 1,2 ml 6 mm Varje
15809271 45,5 mm 0,4 ml 6 mm Varje
15809281 31,5 mm 1,4 ml 8 mm Varje
15809291 11,5 mm 2,4 ml 8 mm Varje
15819271 41,5 mm 0,5 ml 6 mm Varje
15819281 29,5 mm 1,5 ml 8 mm Varje
15819291 9,5 mm 2,5 ml 8 mm Varje
15829271 38 mm 0,6 ml 6 mm Varje
15829281 27,5 mm 1,6 ml 8 mm Varje
15839271 34,5 mm 0,7 ml 6 mm Varje
15839281 25,5 mm 1,7 ml 8 mm Varje
15849271 30,5 mm 0,8 ml 6 mm Varje
15849281 23,5 mm 1,8 ml 8 mm Varje
15859271 26,5 mm 0,9 ml 6 mm Varje
15859281 21,5 mm 1,9 ml 8 mm Varje
15869271 22,5 mm 1,0 ml 6 mm Varje
15869281 19,5 mm 2 ml 8 mm Varje
15879261 54 mm 0,1 ml 6 mm Varje
15879271 18,5 mm 1,1 ml 6 mm Varje
15879281 17,5 mm 2,1 ml 8 mm Varje
15889261 52,5 mm 0,2 ml 6 mm Varje
15889281 15,5 mm 2,2 ml 8 mm Varje
15899261 49 mm 0,3 ml 6 mm Varje
15899271 35,5 mm 1,3 ml 8 mm Varje
15899281 13,5 mm 2,3 ml 8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 15889271 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1500W12
I lager
Utvecklad för kunder som behöver exakta enhetsdosprover i små volymer. Sampling Systems™ Tips for Unit Dose Sleeve Sampler är idealisk för användning med ett brett utbud av friflytande pulver och granulat.
  • För provtagning av små volymer pulver och granulat.
  • Kemiskt resistent 316L rostfritt stålkonstruktion.
  • Olika provstorlekar kan tas med samma provtagare
  • Tips för användning med provtagningskammare av typ 1 eller typ 2
Specifikationer
Produkttyp Provtagningsspets för enhetsdoshylsa
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 14,5 mm