Läs mer
Sampling Systems™ Tips för enhetsdoshylsprovtagare
Produktkod. 15889281 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
9,5 mm
11,5 mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
17,5 mm
18,5 mm
19,5 mm
21,5 mm
22,5 mm
23,5 mm
25,5 mm
26,5 mm
27,5 mm
29,5 mm
30,5 mm
31,5 mm
34,5 mm
35,5 mm
38 mm
41,5 mm
45,5 mm
49 mm
52,5 mm
54 mm
Kapacitet (metrisk):
0,1 ml
0,2 ml
0,3 ml
0,4 ml
0,5 ml
0,6 ml
0,7 ml
0,8 ml
0,9 ml
1,0 ml
1,1 ml
1,2 ml
1,3 ml
1,4 ml
1,5 ml
1,6 ml
1,7 ml
1,8 ml
1,9 ml
2 ml
2,1 ml
2,2 ml
2,3 ml
2,4 ml
2,5 ml
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15889281
Brand: Sampling Systems™ 1500W22
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utvecklad för kunder som behöver exakta enhetsdosprover i små volymer. Sampling Systems™ Tips for Unit Dose Sleeve Sampler är idealisk för användning med ett brett utbud av friflytande pulver och granulat.
  • För provtagning av små volymer pulver och granulat.
  • Kemiskt resistent 316L rostfritt stålkonstruktion.
  • Olika provstorlekar kan tas med samma provtagare
  • Tips för användning med provtagningskammare av typ 1 eller typ 2
Specifikationer
Produkttyp Provtagningsspets för enhetsdoshylsa
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 2,2 ml
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 15,5 mm