Läs mer
IKA™ Tips XL Box
Produktkod. 16248541 Handla allt IKA Produkter
Volym (metrisk):
10 mL
Produktkod. 16248541
Brand: IKA™ 0020017832
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Box med 10 mL pipettspetsar som inkluderar kalibreringsringar.
  • Inkluderar 10 st stackpacks
  • Genomskinlig
  • Med kalibreringsringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 mL
Färg Genomskinlig
Funktioner Kalibreringsringar
Förpackning 25/Låda, 10 Lådor/Pk
Produkttyp Pipetttips
Produktlinje Tips XL