Läs mer
TIP47 Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Produktkod. p-7227695 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17761339 20 μL
17649896 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17761339 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer CL5551069420UL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
TIP47 Polyclonal antibody apecifically detetects TIP47 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifikationer
Antigen TIP47
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1000 ug/mL
Konjugera CoraLite 555
Formulering PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Genaccessionsnr. BC007566
Gensymboler M6PRBP1
Värd art Rabbit
Immunogen TIP47 fusion protein Ag1028
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 20 μL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10226
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Form Liquid
Isotyp IgG