Läs mer
Tipelukast, MedChemExpress
Produktkod. 16481459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16481459 1 mg
1 options
Produktkod. 16481459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14938
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tipelukast (KCA 757) is a sulfidopeptide leukotriene receptor antagonist, an orally bioavailable anti-inflammatory agent and used for the treatment of asthma.
Tipelukast (KCA 757) is a sulfidopeptide leukotriene receptor antagonist, an orally bioavailable anti-inflammatory agent and used for the treatment of asthma.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tipelukast
CAS 125961-82-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H38O7S
Kvantitet 1 mg
Synonym KCA 757 MN 001
Löslighetsinformation Ethanol : 1 mg/mL (1.88 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC(C1=C(O)C(CCC)=C(SCCCOC2=C(CCC)C(OCCCC(O)=O)=C(C(C)=O)C=C2)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 530.67
Formel vikt 530.67
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation