Läs mer
Tipepidine Hibenzate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tipepidine Hibenzate |
| CAS | 31139-87-4 |
| Molekylformel | C15 H17 N S2 . C14 H10 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzoic acid','2-(4-hydroxybenzoyl)-','compd. with 3-(di-2-thienylmethylene)-1-methylpiperidine (1:1), Benzoic acid','o-(p-hydroxybenzoyl)-','compd. with 3-(di-2-thienylmethylene)-1-methylpiperidine (1:1) (8CI), Benzoic acid','o-(p-hydroxybenzoyl)-','compd. wit |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NS2.C14H10O4/c1-16-8-2-5-12(11-16)15(13-6-3-9-17-13)14-7-4-10-18-14;15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11H2,1H3;1-8,15H,(H,17,18) |
| LEDER | CN1CCCC(=C(c2cccs2)c3cccs3)C1.OC(=O)c4ccccc4C(=O)c5ccc(O)cc5 |
| IUPAC-namn | 3-(dithiophen-2-ylmethylidene)-1-methylpiperidine;2-(4-hydroxybenzoyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.659 |
| Formel vikt | 517.138 |