Läs mer
Tipifarnib, MedChemExpress
Produktkod. 16485006
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16485006 100 mg 100mg
16450367 50 mg -
16426727 5 mg -
16404018 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485006 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10502
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Tipifarnib (IND 58359) binds to and inhibits farnesyltransferase (FTase) with an IC50 of 0.86 nM. Antineoplastic activity.
Tipifarnib (IND 58359) binds to and inhibits farnesyltransferase (FTase) with an IC50 of 0.86 nM. Antineoplastic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tipifarnib
CAS 192185-72-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H22Cl2N4O
Kvantitet 100 mg
Synonym IND 58359 R115777
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (29.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=C(C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=C1)C=C(C=C2)[C@@](N)(C4=CN=CN4C)C5=CC=C(C=C5)Cl)C
Molekylvikt (g/mol) 489.4
Formel vikt 489.4
Procent renhet 96.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death