Läs mer
Tipifarnib (S enantiomer), MedChemExpress
Produktkod. 16460367
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460367 50 mg
16436727 5 mg
16414018 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16460367 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10502A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Tipifarnib S enantiomer is the S-enantiomer of Tipifarnib. Tipifarnib is a potent and specific farnesyltransferase (FTase) inhibitor with IC50 of 0.6 nM. Tipifarnib S enantiomer is the less active isomer.
Tipifarnib S enantiomer is the S-enantiomer of Tipifarnib. Tipifarnib is a potent and specific farnesyltransferase (FTase) inhibitor with IC50 of 0.6 nM. Tipifarnib S enantiomer is the less active isomer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tipifarnib (S enantiomer)
CAS 192185-71-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H22Cl2N4O
Kvantitet 50 mg
Synonym IND-58359 S enantiomer (S)-(-)-R-115777
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (51.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C)C2=C(C=C([C@](C3=CC=C(Cl)C=C3)(N)C4=CN=CN4C)C=C2)C(C5=CC=CC(Cl)=C5)=C1
Molekylvikt (g/mol) 489.4
Formel vikt 489.4
Procent renhet 98.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death