Läs mer
Tipifarnib, TRC
Produktkod. 30455825
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455825 25 mg
30450875 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30455825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT44488025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 192185-72-1
Molekylformel C27 H22 Cl2 N4 O
Molekylvikt (g/mol) 489.4
IUPAC-namn 6-[(R)-amino-(4-klorofenyl)-(3-metylimidazol-4-yl)metyl]-4-(3-klorofenyl)-1-metylkinolin-2-ett
LEDER CN1C(=O)C=C(c2cccc(Cl)c2)c3cc(ccc13)[C@](N)(c4ccc(Cl)cc4)c5cncn5C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tipifarnib
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C27H22Cl2N4O/c1-32-16-31-15-25(32)27(30,18-6-9-20(28)10-7-18)19-8-11-24-23(13-19)22(14-26(34)33(24)2)17-4-3-5-21(29)12-17/h3-16H,30H2,1-2H3/t27-/m1/s1
Formel vikt 488.1171