Läs mer
Tipiracil hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Tipiracil (hydrochloride) is a thymidine phosphorylase inhibitor (TPI), used for cancer research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tipiracil hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 183204-72-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H12Cl2N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | [H]Cl.O=C1C(Cl)=C(CN2C(CCC2)=N)NC(N1)=O |
| Visa mer |