Läs mer
Tipiracil Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tipiracil Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClN4O2.ClH/c10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H |
| Formel vikt | 278.0337 |