missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tipiracil, MedChemExpress
Beskrivning
Tipiracil is a thymidine phosphorylase (TPase) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tipiracil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 183204-74-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H11ClN4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | H2O : 1 mg/mL (4.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| LEDER | O=C1NC(C(Cl)=C(CN2C(CCC2)=N)N1)=O |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?