Läs mer
Tiplaxtinin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiplaxtinin |
| CAS | 393105-53-8 |
| Molekylformel | C24H16F3NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Tiplasinin, PAI 039, α-Oxo-1-(phenylmethyl)-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-indole-3-acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H16F3NO4/c25-24(26,27)32-18-9-6-16(7-10-18)17-8-11-21-19(12-17)20(22(29)23(30)31)14-28(21)13-15-4-2-1-3-5-15/h1-12,14H,13H2,(H,30,31) |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=C2C=CC(=C3)C4=CC=C(C=C4)OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.38 |
| Formel vikt | 439.1031 |