missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TIPRL Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Produktkod. 18684192 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18684192 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18684192 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298503F

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TIPRL Polyclonal antibody specifically detects TIPRL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TIPRL
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias dJ69E11.3, MGC3794, putative MAPK activating protein, Putative MAPK-activating protein PM10, TIP41, TOR signaling pathway regulator-like (S. cerevisiae), TIP41-like protein, TIP41Type 2A-interacting protein, TIPTIP41, TOR signalling pathway regulator-like (S. cerevisiae)
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TIPRL fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 261726
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.