missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TIPRL Antibody (OTI3D11), DyLight 350, Novus Biologicals™

Produktkod. 18177366 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18177366 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18177366 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP274529UV

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

TIPRL Monoclonal specifically detects TIPRL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TIPRL
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3D11
Konjugera DyLight 350
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias dJ69E11.3, MGC3794, putative MAPK activating protein, Putative MAPK-activating protein PM10, TIP41, TOR signaling pathway regulator-like (S. cerevisiae), TIP41-like protein, TIP41Type 2A-interacting protein, TIPTIP41, TOR signalling pathway regulator-like (S. cerevisiae)
Gensymboler TIPRL
Värd art Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human TIPRL (NP_690866) produced in HEK293T cells.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 261726.0
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.