Beskrivning
- Dispenser cap with integral filter for 13 or 16 mm blood collection tubes
- Fits standard glass or plastic blood tubes
- Polyethylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| Inkluderar | Blood Dispenser Caps |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Material | Polyethylene |
| Färg | Clear |
| Antal per förpackning | 1000/Pk. |
| nr per ärende | 5000/Cs. |
| Rena påståenden | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Sterilitet | Non-sterile |