Läs mer
Labcon™ TipTop™ Dispenser Caps for Blood Collection Tubes
Handla allt Labcon Produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Stängningsstorlek:
13 mm
16 mm
Beskrivelse
- Dispenser cap with integral filter for 13 or 16 mm blood collection tubes
- Fits standard glass or plastic blood tubes
- Polyethylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Tekniske data
Tekniske data
| Stängningsstorlek | 13 mm |
| Inkluderar | Blood Dispenser Caps |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Material | Polyethylene |
| Färg | Clear |
| Antal per förpackning | 1000/Pk. |
| nr per ärende | 5000/Cs. |
| Rena påståenden | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Sterilitet | Non-sterile |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion