Läs mer
TIQ-A, TRC
Produktkod. 30451219
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30451219 1 mg
1 options
Produktkod. 30451219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT4451001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TIQ-A
CAS 420849-22-5
Molekylformel C11 H7 N O S
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H7NOS/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-14-11(9)12-10/h1-6H,(H,12,13)
LEDER O=C1Nc2sccc2c3ccccc13
IUPAC-namn 4H-thieno[2,3-c]isokinolin-5-ett
Molekylvikt (g/mol) 201.24
Formel vikt 201.0248