missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tiquizium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tiquizium Bromide |
| CAS | 71731-58-3 |
| Molekylformel | C19 H24 N S2 . Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2H-Quinolizinium','3-(di-2-thienylmethylene)octahydro-5-methyl-','bromide (1:1)','(5R,9aR)-rel-, 2H-Quinolizinium','3-(di-2-thienylmethylene)octahydro-5-methyl-','bromide','(5R,9aR)-rel- (9CI), 2H-Quinolizinium','3-(di-2-thienylmethylene)octahydro-5-methyl-','bromide','trans-, HS 902, HSR 902, Thiaton, Tiquizium bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24NS2.BrH/c1-20-11-3-2-6-16(20)10-9-15(14-20)19(17-7-4-12-21-17)18-8-5-13-22-18;/h4-5,7-8,12-13,16H,2-3,6,9-11,14H2,1H3;1H/q+1;/p-1/t16-,20-;/m1./s1 |
| LEDER | [Br-].C[N@+]12CCCC[C@@H]1CCC(=C(c3cccs3)c4cccs4)C2 |
| IUPAC-namn | (5R,9aR)-7-(dithiophen-2-ylmethylidene)-5-methyl-1,2,3,4,6,8,9,9a-octahydroquinolizin-5-ium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.43 |
| Formel vikt | 409.0534 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?