Läs mer
Tirapazamine, MedChemExpress
Beskrivning
Tirapazamine is an anticancer agent that shows selective cytotoxicity for hypoxic cells in solid tumors, thereby inducing single-and double-strand breaks in DNA, base damage, and cell death. Tirapazamine is an anticancer and bioreductive agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tirapazamine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 27314-97-2 |
| Färg | Orange Red |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H6N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | SR259075 SR4233 Win59075 SML 0552 SR 259075 Tirazone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (350.83 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |