Läs mer
Tirasemtiv, MedChemExpress
Description
Tirasemtiv is an activator of the fast skeletal muscle troponin complex.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tirasemtiv |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1005491-05-3 |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H14N4O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | CK-2017357 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10.91 mg/mL (47.38 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |