Läs mer
Tirasemtiv, TRC
Produktkod. 30453871
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30453871 25 mg
1 options
Produktkod. 30453871 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT44670025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tirasemtiv
CAS 1005491-05-3
Molekylformel C12H14N4O
Kvantitet 25 mg
Synonym 1-(1-Ethylpropyl)-6-ethynyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one, CK 2017357
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17)
LEDER N#CCCCC#N
IUPAC-namn 5-etynyl-3-pentan-3-yl-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 230.27
Formel vikt 230.1168