Läs mer
Tirasemtiv, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tirasemtiv |
| CAS | 1005491-05-3 |
| Molekylformel | C12H14N4O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(1-Ethylpropyl)-6-ethynyl-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one, CK 2017357 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17) |
| LEDER | N#CCCCC#N |
| IUPAC-namn | 5-etynyl-3-pentan-3-yl-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.27 |
| Formel vikt | 230.1168 |