Läs mer
Tiratricol, MedChemExpress
Produktkod. 16468676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468676 100 mg
1 options
Produktkod. 16468676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tiratricol is a thyroid hormone analog with hepatic, has been used to suppress pituitary TSH secretion, with attenuation of extrapituitary thyromimetic effects.
Tiratricol is a thyroid hormone analog with hepatic, has been used to suppress pituitary TSH secretion, with attenuation of extrapituitary thyromimetic effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiratricol
CAS 51-24-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H9I3O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 3,3',5-Triiodothyroacetic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (67.53 mM)
LEDER O=C(O)CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1
Molekylvikt (g/mol) 621.93
Formel vikt 621.93
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid