Läs mer
Tirbanibulin dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. p-200097038
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493838 10 mg -
16484876 100 mg 100mg
16446567 5 mg 5mg
16420217 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493838 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10340A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tirbanibulin (dihydrochloride) (KX2-391 (dihydrochloride)) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Tirbanibulin (dihydrochloride) (KX2-391 (dihydrochloride)) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tirbanibulin dihydrochloride
CAS 1038395-65-1
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H31Cl2N3O3
Kvantitet 10 mg
Synonym KX2-391 dihydrochlorideKX-01 dihydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (99.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (66.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CC1=NC=C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)C=C1)NCC4=CC=CC=C4.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 504.45
Formel vikt 504.45
Procent renhet 96.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease