Läs mer
Tirbanibulin Mesylate, MedChemExpress
Produktkod. p-200096315
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494876 100 mg
16456567 5 mg
16430217 50 mg
16403848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494876 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10340B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tirbanibulin Mesylate (KX2-391 Mesylate) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Tirbanibulin Mesylate (KX2-391 Mesylate) is an inhibitor of Src that targets the peptide substrate site of Src, with GI50 of 9-60 nM in cancer cell lines.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tirbanibulin Mesylate
CAS 1080645-95-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H33N3O6S
Kvantitet 100 mg
Synonym KX2-391 MesylateKX01 Mesylate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (189.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1=CC=CC=C1)CC2=NC=C(C3=CC=C(OCCN4CCOCC4)C=C3)C=C2.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 527.63
Formel vikt 527.63
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease