missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tirofiban hydrochloride monohydrate, MedChemExpress

Produktkod. 16487308
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487308 10 mg
16433327 50 mg
16429817 5 mg
16407266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16487308 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17369

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tirofiban (L700462) hydrochloride monohydrate is a selective and reversible platelet integrin receptor (Gp IIb/IIIa) antagonist that inhibits fibrinogen binding to this receptor and has antithrombotic activity.

Tirofiban hydrochloride monohydrate induces proliferation and migration on endothelial cell by inducing production of VEGF. Tirofiban hydrochloride monohydrate can significantly reduces myocardial no-reflow and ischemia-reperfusion injury by alleviating myocardial microvascular structural and endothelial dysfunction in the ischemic area.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tirofiban hydrochloride monohydrate
CAS 150915-40-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H39ClN2O6S
Kvantitet 10 mg
Synonym L700462 hydrochloride monohydrateMK383 hydrochloride monohydrate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (201.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C(OCCCCC2CCNCC2)C=C1)(CCCC)=O.[H]Cl.[H]O[H]
Molekylvikt (g/mol) 495.07
Formel vikt 495.07
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.