Läs mer
Tiron, Indikator, Solstice
Produktkod. 15617390 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15617390 100 g Plastflaska 100g
15627390 10 g Plastflaska 10g
15637390 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15617390 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 89460100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3010.00 SEK
    2567.72 SEK / 100g
    Save 442.28 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Indikator (för komplexometri)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 270573-71-2
Molekylformel C6H6Na2O9S2
Molekylvikt (g/mol) 332.205
MDL-nummer MFCD00149531
InChI-nyckel ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 2723960
IUPAC-namn dinatrium;4,5-dihydroxibensen-1,3-disulfonat;hydrat
LEDER C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiron
Smältpunkt 300 °C
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Färg Violett till vitt
Löslighetsinformation 1350g/L
pH 5.0
Kvantitet 100 g
Fysisk form Fast
Formel vikt 332,22 g/mol
Procent renhet min. 95.0%