Läs mer
Tiron™
Produktkod. 10052060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10052060 100 g Glasflaska 100g
10552581 25 g Glasflaska 25g
10378793 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10052060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174141000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 149-45-1 | C6H10Na2O8S2 | 320,238 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-45-1
Molekylformel C6H10Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 320.238
MDL-nummer MFCD00149531
InChI-nyckel HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
PubChem CID 131674010
IUPAC-namn 4,5-dihydroxibensen-1,3-disulfonsyra;molekylärt väte;natrium
LEDER [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiron™
Smältpunkt >300,0 °C
Linjär formel (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Merck Index 15, 9621
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 332.21
Förlust vid torkning 4% to 6% (typically)
Förpackning Glasflaska
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.