Läs mer
Mettler Toledo™ TISAB 3 Lösning
Produktkod. 10209451
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10209451 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 10209451 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51350106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 SEK
    1871.60 SEK / 250ml
    Save 328.40 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Typ TISAB 3 Lösning
Kvantitet 250 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ISA solution TISAB III
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta hud grundligt efter användning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.