Läs mer
TISAB III buffert, Chem Lab™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | Boiling Point: 100°C |
| För användning med (applikation) | Laboratorieanvändning |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formulering | 65 g NH4Cl + 53 g NH4Ac + 19 g CDTA / l H2O |
| Odör | Odorless |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |