Läs mer
TISAB/NO3 modell Tisab Solution, WTW™
Produktkod. 10111681
Change view
Kvantitet:
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10111681 4 x 1 L 4 L
1 options
Produktkod. 10111681 Leverantör WTW Leverantörsnummer 150120
 Begränsad artikel
I lager
Lösningar för justering av jonstyrka har flera uppgifter: TISAB för fluoridmätningar justerar inte bara pH-värdet, genom att även dekomplexar de fluoridhaltiga komplexföreningarna. Andra jonstyrkejusteringslösningar säkerställer ett anpassat pH-värde samt tillsats av ett lämpligt ledande salt för att korrekt fånga upp koncentrationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning 4 flaskor à 1L
Fysisk form Vätska
pH 30
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Blandbar med vatten
Kvantitet 4 x 1 L