Läs mer
Boekel Scientific™ Förvaringsskåp för vävnadskassett
Beskrivning
- Förvara upp till 1 200 vävnadskassetter
- Stapla upp till tre enheter högt
- Non-tip design
- Varje låda innehåller en genomskinlig bricka och skumorganisatorer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Ljusbrun |
| Håller | 1200 vävnadskassetter |
| Material | Epoxilackerad metall |
| Inkluderar | En genomskinlig plastbricka per hylla, anpassningsbara etiketter |
| Höjd (engelska) | 7,75 tum. |
| Höjd (metrisk) | 19.7 cm |
| Vikt (engelska) | 3 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.4 kg |
| Bredd (engelska) | 13,25 tum. |
| Bredd (metrisk) | 33.7 cm |