Läs mer
Thermo Scientific™ Vävnadskulturhink för Thermo Scientific™ Sorvall™ Fyra-places svängande skopor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Svängande skokrotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med fyrplatssvängande skopor 75-006-445 och 75-006-434
- Maximal hastighet/kraft: 3750rpm/3350xG
- Accepterar 250 ml koniska vävnadsodlingsrör
- Max. rör OD xL: 62x 173 mm
Beställningsinfo
Skopor säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Svängande skokrotor |