Läs mer
TPP Techno Plastic Products™ Vävnadskultur och centrifugrörsrack
Description
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. TPP™ Vävnadskultur- och centrifugrörsrack är hopfällbara, vilket möjliggör platsbesparing när de inte används och är lämpliga för rör från 5 ml till 50 ml.
- Alfanumerisk kodning för enkel identifiering
- Kan demonteras och förvaras för att spara plats
- Transparent övre däck för TPP™ 99018
- TPP™ 99018 inkluderar halkskydd för användning med TPP™ 91243, 10 ml vävnadskultur-platt tub
- TPP™ 99018 lämplig för 15 ml och 5 ml centrifugrör eller 10 ml vävnadskulturrör
- TPP™ 99019 lämplig för 15 ml eller 50 ml centrifugrör
- Autoklaveringsbar
Spécification
Spécification
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gult |
| Håller | 30 x 15 ml, 20 x 50 ml |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 4 rader |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 15 ml eller 50 ml centrifugrör |
| Storlek | 209 x 172 x 62 mm |
| Produkttyp | Hopfällbar |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?