Läs mer
TPP™ Vävnadskulturfat med gripring
Produktkod. 11351714
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 840
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11351714 60 mm Paket med 840
1 options
Produktkod. 11351714 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 93060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För stor tillväxtyta och säker hantering
  • Ytbehandling av tillväxtområdet förbättrar cellproliferationen optimalt
  • Hon griper ring: Förhindrar att skålens botten tappas av misstag
  • Tandningar i gripringen gör greppet säkert
  • Gul markering på sidan av locket, frostad på sidan av botten
  • Staplingsring på lock och motsvarande nock på basen
  • Ventiler ger luftflöde mellan staplade tallrikar för konsekventa tillväxtförhållanden
  • Kammar på insidan av disklocket fungerar som distans och möjliggör konstant rörelse av luft och begränsar kondens
  • Numerisk“ klocka” markeringar (12, 3, 6, 9) i botten av skålen delar upp den i kvadranter för snabb orientering
Specifikationer
Beskrivning Mått: 60 x 16 mm
Bottenform Plan
Färg Klart
Kulturområde 22.1 sq. cm
Med rutnät Med rutnät
Material Polyeten
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Cellodlingsskål
nr per ärende 840
Höjd (metrisk) 16 mm
Diameter (metrisk) 60 mm